Learn More
Erlab Armadio di sicurezza di tipo II con doppia ventilazione e sistema di biodecontaminazione integrato
Solis Premium si distingue per il suo design elegante, la tecnologia e le caratteristiche uniche
Marca: Erlab HOT19846
Dettagli aggiuntivi : Peso : 200.00000kg
Descrizione
- Un filtro HEPA H14 altamente efficiente elimina le particelle dall'aria ambiente prima di fornire aria alla camera di manipolazione: il 99,999% delle particelle > 0,3 μm viene filtrato.
- Il tasso di estrazione è del 38% e il tasso di ricircolo del 62%.
- Corpo esterno in acciaio con rivestimento in polvere di poliestere polimerizzato, molto liscio e quindi facile da pulire e decontaminare.
- Camera in acciaio inox 304L con finitura spazzolata. Interno liscio per una pulizia facile e veloce.
- Finestra frontale elettrica e scorrevole con angolo di 10° in vetro stratificato, conforme alla norma EN12469.
Specifica
EN 12469-2000 Standard | |
980 mm | |
Solis Premium 900 | |
Decontamination with H202 | |
600 mm | |
Protection of the Handler | |
Voice Control | |
USB-A, DOP | |
150 W |
Stainless Steel | |
Biosafety Cabinet | |
56 dBA | |
550 W | |
Touch Screen | |
1310 mm | |
80 W | |
1506 mm |