Learn More
Erlab Armadio di sicurezza del tipo II Solis Essentiel
Codice prodotto. 17716634
Click to view available options
Modello:
Solis Essentiel 1200
Solis Essentiel 1500
Solis Essentiel 1800
Solis Essentiel 900
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo):
150 W
170 W
290 W
310 W
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto):
80 W
90 W
105 W
115 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17716634
Marca: Erlab HOT19835
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Solis Essentiel garantisce una protezione assoluta per l'operatore, il prodotto e l'ambiente.
  • Filtri HEPA H14 ad alta efficienza (cioè 99,999% delle particelle > 0,3 μm)
  • Allarmi visivi e acustici
  • Accesso completo alla vasca per una disinfezione completa
  • Finestre laterali trasparenti per un ambiente luminoso e aperto
  • Touch screen altamente intuitivo: per regolare la luminosità nella camera di manipolazione, la durata del ciclo UV, il tempo di utilizzo, lo stato dei filtri HEPA
Specifica
Certificazione/Conformità EN 12469-2000
Materiale camera Stainless Steel
Larghezza (sistema metrico) interno 1590 mm
Modello Solis Essentiel 1500
Livello di rumorosità 58 dBA
Prese 2
Consumo energetico 750 W
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) 600 mm
Volume (sistema metrico) di scarico >410 m3hr.
Da utilizzare con (applicazione) Protection of the Handler
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1825 mm
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) 105 W
Porte USB-A, DOP
Altezza (sistema metrico) 1421 mm
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) 290 W
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.