Learn More
Erlab Armadio di sicurezza del tipo II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantisce una protezione assoluta per l'operatore, il prodotto e l'ambiente.
Marca: Erlab HOT19837
Dettagli aggiuntivi : Peso : 280.00000kg
Descrizione
- Filtri HEPA H14 ad alta efficienza (cioè 99,999% delle particelle > 0,3 μm)
- Allarmi visivi e acustici
- Accesso completo alla vasca per una disinfezione completa
- Finestre laterali trasparenti per un ambiente luminoso e aperto
- Touch screen altamente intuitivo: per regolare la luminosità nella camera di manipolazione, la durata del ciclo UV, il tempo di utilizzo, lo stato dei filtri HEPA
Specifica
EN 12469-2000 Standard | |
1895 mm | |
59 dBA | |
800 W | |
>580 m3hr. | |
2130 mm | |
USB-A, DOP | |
310 W |
Stainless Steel | |
Solis Essentiel 1800 | |
2 | |
600 mm | |
Protection of the Handler | |
115 W | |
1421 mm |