Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1 L
Certificazione/Conformità:
USP Single
USP Single Batch
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate, single, single batch, or batch delivery
Specifica
Specifica
| Calibrazione | To Contain |
| Certificazione/Conformità | USP Single Batch |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Stretta |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |