Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Borosilicate 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- All BLAUBRAND™ volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging. They are also available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO Batch |
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Stretta |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |