Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Volumetric Flask
Descrizione
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate single batch delivery
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Stretta |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |