Learn More
Hirschmann™ Class A Brown Graduated USP Measuring Pipettes
Codice prodotto. 12801783
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
8 mL
9 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12801783
Marca: Hirschmann™ 134014027
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs.
  • With dated batch identification
  • Manufactured from AR glass™ soda-lime glass with a smooth, non-porous surface
  • With volume mark
  • Brown graduation
Specifica
Classe A
Materiale AR-GLAS
Da utilizzare con (applicazione) Volumetric accuracy in pipetting
Graduato
Colore graduazione Brown
Tolleranza 0.006 mL
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 310 ±10 mm