Learn More
Hirschmann™ Class A Brown Graduated USP Measuring Pipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
8 mL
9 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- With dated batch identification
- Manufactured from AR glass™ soda-lime glass with a smooth, non-porous surface
- With volume mark
- Brown graduation
Specifica
Specifica
| Classe | A |
| Materiale | AR-GLAS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Volumetric accuracy in pipetting |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Brown |
| Tolleranza | 0.001 mL |
| Volume (sistema metrico) | 3 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 310 ±10 mm |