Learn More
Jaytec Glass™ One-mark Bulb Pipette, Class A
Descrizione
- For precise measurement and delivery of a specific volume of aqueous liquid
- Calibrated To Deliver (Ex) at +20°C reference temperature
- Tolerances conform to Class A
- Permanent enamel print
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | BS EN ISO 648:2008 |
| Classe | A |
| Descrizione | BS 1583 |
| Materiale | Borosilicate Glass, Soda Lime Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | To dispense a known volume of aqueous liquid |
| Graduato | Sì |
| Vedi altri risultati |