Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials
Codice prodotto. p-204648 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.7 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Closed-top)
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 13101643
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For general-purpose applications
  • Low alkali content
  • Borosilicate glass vials free of calcium, magnesium and zinc
Order Info
Closures are packaged separately
Compliance
Meet Type I, Class A ASTM™ E 438 requirements.
Specifica
Classificazione A
Material (Liner) Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 3.7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Include Closed screw top
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Volume (sistema metrico) totale 3.7 mL
Materiale chiusura Phenolic
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Quantità 144 Pk.
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I
Tipo Sample Vial
Dimensione chiusura 13-425