Learn More
Hirschmann™ Class A Kohlrausch Measuring Flasks
Click to view available options
:
Capacità: 100 mL
Descrizione
- Class A
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
- Certified conformity, with dated batch identification
- Calibrated for IN
- Blue graduations
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrated for IN |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sugar examination |
| Graduazioni | Blue |
| Altezza (sistema metrico) | 170 ± 5 mm |
| Product Type | Measuring flask |
| Tolleranza | 0.1 mL |
| Graduated | Yes |
| Classe | A |
| Vedi altri risultati |