Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione di classe A con graduazioni blu
Codice prodotto. 10440261
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione:
Con certificato di conformità
USP
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10440261
Marca: Hirschmann™ 2240194
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellenti per le misurazioni precise di liquidi e per il trasferimento di fluidi in laboratorio. I cilindri di misurazione Hirschmann Instruments™ di Classe A con graduazioni blu sono realizzati con resistenti tubi in vetro DURAN™.
  • Con beccuccio e scala graduata ad anelli nei punti principali
  • Graduazione blu
  • Certificazione di conformità con identificazione del lotto per data
  • Prodotto in conformità con gli standard DIN EN ISO 4788
  • Anticorrosione e resistente agli sbalzi termici
Specifica
Tipo di base Esagonale
Descrizione Con certificato di conformità
Scale Color Blu
Forma Profilo rotondo
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class A
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Graduazioni 20 ml
Limite di errore 10