Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione di classe A con graduazioni blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione:
Con certificato di conformità
USP
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Con beccuccio e scala graduata ad anelli nei punti principali
- Graduazione blu
- Certificazione di conformità con identificazione del lotto per data
- Prodotto in conformità con gli standard DIN EN ISO 4788
- Anticorrosione e resistente agli sbalzi termici
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Descrizione | USP |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Tolerance Metric | ±0,5 ml |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Glass |
| Vedi altri risultati |