Learn More
Hirschmann™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With spout, main point ring graduation
- Blue, Schellbach stain graduation
- Conformity certified, with dated batch certificate
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Descrizione | Calibration To Contain |
| Sterilità | Non-sterile |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Materiale | Vetro (non tipizzato) |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Graduazioni | Blue enamel color with Schellbach line, main point ring graduation |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |