Learn More
Hirschmann™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With spout, main point ring graduation
- Blue, Schellbach stain graduation
- Conformity certified, with dated batch certificate
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Descrizione | Calibration To Contain |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ±0.05 mL |
| Vedi altri risultati |