Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe A con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Con beccuccio e scala graduata ad anelli di colore ambra nei punti principali
- Certificazione di conformità con identificazione del lotto per data
- Prodotto in conformità con gli standard DIN EN ISO 4788
- Anticorrosione e resistente agli sbalzi termici
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Scale Color | Brown |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Tolerance Metric | ±0,5 ml |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Vetro |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Vedi altri risultati |