Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe A con beccuccio
Codice prodotto. p-8011832
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10542404
Marca: Hirschmann™ 2210154
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eccellenti per le misurazioni precise di liquidi e per il trasferimento di fluidi in laboratorio. I cilindri di misurazione Hirschmann Instruments™ di Classe A con graduazioni ambra sono realizzati con resistenti tubi di vetro DURAN™.
  • With spout, main point ring amber stain graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Descrizione Calibration To Contain
Scale Color Brown
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class A
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Tolerance Metric ±0.05 mL
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro (non tipizzato)
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Graduazioni 0.1 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 1 mL