Learn More
VITLAB™ Class A PMP Graduated Cylinder with Red Printed Scale
Codice prodotto. 17887800
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 17887800
Marca: VITLAB™ 65114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Graduated cylinder with red printed graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated 'In'.
  • The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions
  • The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706
  • With printed batch number and the year of production
  • Hexagonal base with bottom studs provides high stability
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale PMP
Tolleranza ±2.5 mL
Diametro (sistema imperiale) 2.28 in.
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Graduazioni 5 mL
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 14.2 in.
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Tipo Class A Graduated Cylinder