Learn More
VITLAB™ Class A PMP Graduated Cylinders with Raised Scale
Codice prodotto. 11338543
Click to view available options
Graduazioni:
0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11338543
Marca: VITLAB™ 64704
Solo null disponibili
Specifica
Classe A
Graduazioni 0.5 mL
Limite di errore ±0.25mL
Forma Round
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Tipo Cilindro graduato