Learn More
VITLAB™ Class A PMP Graduated Cylinders with Raised Scale
Click to view available options
Graduazioni:
0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Classe | A |
| Graduazioni | 1 mL |
| Limite di errore | ±0.5mL |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Industry and Volume Measurement |
| Base Type | Esagonale |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Tipo | Cilindro graduato |