Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe A in PMP
Codice prodotto. 10588151 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10588151
Marca: Brand™ 35164
In polimetilpentene (PMP) trasparente e conformi agli standard DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione in PMP classe A BRAND™ includono marcature DE-M mediante inchiostro di stampa di alta qualità. L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore. Si consiglia di effettuare la pulizia a temperature max di 60 °°C per preservare marcature e iscrizioni.
  • Manufactured from transparent polymethypentene (PMP.)
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • Includes one batch certificate.
  • DE-M markings in a particularly high-quality printing ink used in the BRAND™ graduated cylinders.
  • Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Descrizione articolo DE-M Markings in high-quality blue ink
N. per confezione Confezione da 1
Classe Classe A
Include Certificato di partita
Quantità Confezione da 1
Graduazioni 20 mL
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±10 ml
Temperatura max 60 °C
Suddivisione 20mL
Forma Round
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 535 mm
Tipo Cilindro dosatore