Learn More
VITLAB™ Matraccio volumetrico di classe A in PMP
Codice prodotto. 11318553
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
310 mm
Descrizione:
Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap
Class A PMP Volumetric Flask with NS 10/19 stopper
Tappo NS 12/21
Tappo NS 14/23
Tappo NS 19/26
Tappo NS 24/29
Tolleranza:
±0,10 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
±0.40 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 11318553
Marca: VITLAB™ 67504
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fiasche che servono a regolare accuratamente i volumi per misure esatte in applicazioni di laboratorio. Le fiasche volumetriche in PMP VITLAB™ Classe A sono dotate di un solo contrassegno di calibrazione che definisce esattamente il volume calibrato. Disponibili in PMP altamente trasparente, chiaro o con assorbimento UV per conservare sostanze fotosensibili.
  • Safely protect samples from the effects of light, while maintaining high transparency to enable volumes to be set accurately
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042
  • With printed lot number and batch certificate
  • Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate
Specifica
Calibrazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Colore Cristallino
Descrizione Tappo NS 19/26
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale PMP
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Tolleranza ±0.25 ml
Classe Classe A
Tipo di chiusura Tappo smerigliato standard