Learn More
VITLAB™ Matraccio volumetrico di classe A in PMP
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
310 mm
Descrizione:
Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap
Class A PMP Volumetric Flask with NS 10/19 stopper
Tappo NS 12/21
Tappo NS 14/23
Tappo NS 19/26
Tappo NS 24/29
Tolleranza:
±0,10 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
±0.40 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Safely protect samples from the effects of light, while maintaining high transparency to enable volumes to be set accurately
- With ring mark individually calibrated to ‘In’
- Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042
- With printed lot number and batch certificate
- Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Sì |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Colore | Cristallino |
| Descrizione | Tappo NS 24/29 |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | PMP |
| Altezza (sistema metrico) | 310 mm |
| Tolleranza | ±0.40 ml |
| Classe | Classe A |
| Tipo di chiusura | Tappo smerigliato standard |