Learn More
Corning™ Class A Reusable PFA Volumetric Flasks with Screw Cap
Codice prodotto. 11317891 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
Codice prodotto. 11317891
Marca: Corning™ 5650P50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclaved to 121°C
Translucent flask is supplied with a perfluoroalkoxy-copolymer screw cap. Screw caps provide hermetic seals and help reduce the possibility of outside contamination. The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042 and flasks have individually calibrated graduation lines. They withstand high temperatures and are resistant to a variety of aqueous solutions and organic solvents. These flasks may be autoclaved to 121°C without affecting the graduation tolerance. Recommended routine cleaning up to 60°C will preserve graduations. Height dimension is flask only, without screw cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Materiale chiusura Perfluoroalkoxy Copolymer
Colore Translucent
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.9 in.
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PFA
Altezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Altezza (sistema metrico) 14.3 cm
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperature Range (Metric) 60°C
Tolleranza 0.06 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 48 mm
Dimensione chiusura GL18