Learn More
Hirschmann™ Class A USP Brown Graduated Measuring Pipettes
Codice prodotto. 11771516
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11771516 2 mL pezzi 12
11761516 1 mL pezzi 12
11791516 10 mL pezzi 12
11701526 25 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11771516 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 110014127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    87.60€ / pezzi 12
    Risparmia 11.40€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provided with a USP dated batch identification certificate for uniformity.
  • With silver diffusion ink for permanent markings
  • Brown graduation marks
  • Main point ring graduation
  • Graduated to tip
  • Manufactured from AR glass™ soda-lime glass with a smooth, non-porous surface
  • Available in a range of volumes
Specifica
Certificazione/Conformità USP
Classe A
Materiale AR-GLAS
Da utilizzare con (applicazione) Volumetric accuracy in pipetting
Graduato Sì
Colore graduazione Brown
Graduazioni 0.02 mL
Tolleranza 0.01 mL
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 360 ±5 mm
Tipo Measuring Pipet