Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation, USP
Codice prodotto. 12851783
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolleranza:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12851783
Marca: Hirschmann™ 134016427
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy according to USP standards for your pipetting needs. Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR-Glas™.
  • Acc. to USP
  • One mark
  • With dated batch identification
Specifica
Classe A
Materiale Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Brown
Quantità 6/Pk.
Tolleranza 0.03 mL
Volume (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Tipo Measuring Pipet