Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation, USP
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
Tolleranza:
0.001 mL
0.01 mL
0.02 mL
0.03 mL
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Acc. to USP
- One mark
- With dated batch identification
Specifica
Specifica
| Classe | A |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Brown |
| Quantità | 6/Pk. |
| Tolleranza | 0.001 mL |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Tipo | Measuring Pipet |