Learn More
Brand™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR BlauEterna&Trade;
Codice prodotto. 11833980 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tolleranza:
0.008 ml
0.010 ml
0.015 ml
0.02 ml
0.03 ml
0.05 ml
Colore:
Arancione
Blu
Rosso
White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11833980
Marca: Brand™ 30507
In vetro soda-calcico AR-GLAS™ e secondo gli standard DIN EN ISO 648. Le pipette con bulbo classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ vengono consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto presenti in ogni confezione del produttore. Certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS disponibili su richiesta.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
  • DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Waiting time 5 seconds.
  • Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Ambra/marcatura DE-M
Graduation Type DE-M Marking
Quantità Confezione da 6
Tolleranza 0.015 ml
Colore White
Volume (sistema metrico) 5 ml
Tipo Pipetta tarata volumetrica