Learn More
Brand™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR BlauEterna&Trade;
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tolleranza:
0.008 ml
0.010 ml
0.015 ml
0.02 ml
0.03 ml
0.05 ml
Colore:
Arancione
Blu
Rosso
White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
- DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Waiting time 5 seconds.
- Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Ambra/marcatura DE-M |
| Graduation Type | DE-M Marking |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Tolleranza | 0.010 ml |
| Colore | Arancione |
| Vedi altri risultati |