Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- In polipropilene ad alta trasparenza.
- Classe B
- A norma DIN 12681 e ISO 6706.
- Calibrazione per contenere (TC, In).
- L'esposizione fino a 80°°C non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore.
- La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
- La base esagonale assicura stabilità e impedisce il capovolgimento accidentale.
- Il beccuccio integrato riduce le fuoriuscite.
Specifica
Specifica
| Classe | B |
| Graduazioni | 2 ml |
| Autoclavabile | Sì |
| Limite di errore | ±2 ml |
| Temperatura max | 80 °C |
| Suddivisione | 2 ml |
| Forma | Round |
| Base Type | Esagonale |
| Altezza (sistema metrico) | 315 mm |
| Tipo | Cilindro dosatore |