Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
Codice prodotto. 10231691 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. Graduazioni unitSize
10231691 0.2 ml pezzi 10
12789625 1 ml pezzi 10
10281831 0.5 mL pezzi 10
10130091 2 ml pezzi 5
10518911 5 ml pezzi 5
12025312 10 ml pezzi 5
10623751 20 ml Pezzo
7 options
Codice prodotto. 10231691
Marca: Brand™ 35008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza con conformità DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione alti BRAND™ di classe B con scala a rilievo possono resistere fino a 80°C senza causare limiti di errore superati in modo permanente. La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio. La base esagonale fornisce stabilità e previene capovolgimenti accidentali. Il beccuccio integrato riduce le fuoriuscite.
  • In polipropilene ad alta trasparenza.
  • Classe B
  • A norma DIN 12681 e ISO 6706.
  • Calibrazione per contenere (TC, In).
  • L'esposizione fino a 80°°C non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore.
  • La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
  • La base esagonale assicura stabilità e impedisce il capovolgimento accidentale.
  • Il beccuccio integrato riduce le fuoriuscite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classe Classe B
Graduazioni 0.2 ml
Autoclavabile
Limite di errore ±0.2 ml
Temperatura max 80 °C
Suddivisione 0.2 ml
Forma Round
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Tipo Cilindro dosatore