Descrizione
- Manufactured from high-clarity polypropylene.
- Class B
- Complies with DIN 12681 and ISO 6706.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Exposure up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits.
- Embossed scale does not deteriorate with autoclaving.
- Hexagonal base provides stability and prevents accidental tipping.
- Integral spout reduces spillage.
Specifica
Specifica
| Classe | Classe B |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Graduazioni | 0.5 mL |
| Autoclavabile | Sì |
| Limite di errore | ±0.5 ml |
| Temperatura max | 80 °C |
| Suddivisione | 0.5mL |
| Forma | Round |
| Base Type | Esagonale |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Vedi altri risultati |