Learn More
Hirschmann™ Class AS Automatic Burettes DURAN™, Blue Graduation
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. To Pellet
- Schellbach
- Main point ring graduation
- With blue graduation
- Acc. to DIN EN ISO 385
- conformity certified, with dated batch identification
- Lateral stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Materiale | Glass |
| Graduazioni | 0.02 mL |
| Include | 2000 mL Clear Glass Storage Bottle |
| Bilancia | Blue |
| Valvola di chiusura | Lateral |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0,02 ml |
| Vedi altri risultati |