Learn More
Hirschmann™ Class AS Automatic Burettes DURAN™, Blue Graduation
Codice prodotto. p-7162771
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10763321
Marca: Hirschmann™ 3440360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann™ Class AS Automatic Burets with Blue Graduation are available in a range of capacities to fit your needs.
  • Acc. To Pellet
  • Schellbach
  • Main point ring graduation
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • conformity certified, with dated batch identification
  • Lateral stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Glass
Graduazioni 0.02 mL
Include 2000 mL Clear Glass Storage Bottle
Bilancia Blue
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0,02 ml
Tipo Automatic Titrating Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385