Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™
Codice prodotto. 11700814
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
2.5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11700814
Marca: Hirschmann™ 1341175
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes, Class AS come with blue graduation.
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • One mark, blue graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Classe AS
Materiale Vetro AR
Graduato
Colore graduazione Blu
Quantità 2/conf.
Tolleranza 0.05 ml
Volume (sistema metrico) 50 ml
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm
Tipo Pipetta volumetrica