Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Volume between two marks
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Classe | AS |
| Materiale | Vetro AR |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Marrone |
| Quantità | 6/conf. |
| Tolleranza | 0.03 ml |
| Volume (sistema metrico) | 15 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 520 mm |
| Tipo | Pipetta volumetrica |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu