Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™
Codice prodotto. p-8013419
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11792162
Marca: Hirschmann™ 1340280
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes come with amber stain graduation marks.
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Volume between two marks
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Classe AS
Materiale Vetro AR
Graduato
Colore graduazione Marrone
Quantità 6/conf.
Tolleranza 0.08 ml
Volume (sistema metrico) 100 ml
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Tipo Pipetta volumetrica