Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 ml
1.5 mL
2 ml
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 ml
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 ml
15 ml
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- One mark
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Classe | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Brown |
| Quantità | 6/Pk. |
| Tolleranza | 0.01 mL |
| Volume (sistema metrico) | 3 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Tipo | Volumetric Pipet |