Learn More
Hirschmann™ Burette in vetro blu graduate Classe AS con rubinetto d'arresto diritto in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Schellbach, main point ring graduation in blue
- Straight stopcock with glass key
- Acc. to DIN EN ISO 385
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro |
| Graduazioni | 0.1 ml |
| Include | Strisce Schellbach |
| Bilancia | Graduazione blu |
| Valvola di chiusura | Straight |
| Materiale del rubinetto | Vetro |
| Tolleranza | ±0.05 mL |
| Tipo | Buretta |
| Class | Classe AS |
| Vedi altri risultati |