Learn More
Hirschmann™ Burette in vetro blu graduate Classe AS con rubinetto d'arresto laterale in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Blue graduation
- Main point ring graduation
- Acc. to DIN EN ISO 385
- Lateral stopcock with glass key
- Conformity certified, with dated batch information
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Materiale | Vetro |
| Graduazioni | 0.05 ml |
| Include | Strisce di Schellbach |
| Bilancia | Graduazione blu |
| Valvola di chiusura | Lateral |
| Materiale del rubinetto | Vetro |
| Tolleranza | ±0.03 mL |
| Tipo | Buretta |
| Class | Classe AS |
| Vedi altri risultati |