Learn More
Fisherbrand™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11857501
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11857501
Marca: Fisherbrand™ DBG509
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cilindri per misurazioni e travaso di liquidi di precisione. I cilindri di misurazione alti Fisherbrand™ in vetro di classe B sono realizzati in vetro borosilicato trasparente e calibrato.
  • Graduated
  • Stable hexagonal foot
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4788
Class B
Altezza (sistema metrico) 560 mm
Tolerance Metric ±20 ml
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Diameter (Metric) Outside 83 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Graduazioni 20 mL
Autoclavabile Autoclavable
Limite di errore ±20 ml
Temperatura max 500°C