Learn More
Fisherbrand™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Graduated
- Stable hexagonal foot
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4788 |
| Class | B |
| Altezza (sistema metrico) | 111 mm |
| Tolerance Metric | ±0.1 ml |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Diameter (Metric) Outside | 13 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Graduazioni | 0.1 ml |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |