Learn More
Hirschmann™ Class B Brown Glass Lateral PTFE Stopcock Titration Apparatus
Click to view available options
Include:
Without Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class B
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
- In brown glass for the protection of light-sensitive contents
- White graduation marks
- With Schellbach stripes for enhanced legibility
- Lateral PTFE stopcock
- Available with or without 2000 mL brown glass storage bottle
- Acc. to DIN EN ISO 385
Specifica
Specifica
| Colore | Brown |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Materiale | Glass |
| Graduazioni | 0.05 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Volumetric Analysis |
| Include | Without Bottle |
| Bilancia | Bianco |
| Valvola di chiusura | Lateral |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Vedi altri risultati |