Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe B marrone AR™
Codice prodotto. 11707981
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 ml
10 ml
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11707981
Marca: Hirschmann™ 1300170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes have a tolerance better than Class B.
  • One mark
  • Amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 648
Specifica
Classe B
Materiale Glass
Graduato
Colore graduazione Brown
Quantità 6/Pk.
Tolleranza 0.045 mL
Volume (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 530 mm
Tipo Volumetric Pipet