Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe B marrone AR™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 ml
10 ml
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
pezzi 12
pezzi 6
Description
- One mark
- Amber stain graduation
- Acc. to DIN EN ISO 648
Specifications
Specifications
| Classe | B |
| Materiale | Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Brown |
| Quantità | 6/Pk. |
| Tolleranza | 0.045 mL |
| Volume (sistema metrico) | 15 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 520 mm |
| Tipo | Volumetric Pipet |