Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Descrizione
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Blue graduated
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Specifica
Specifica
| Classe | B |
| Monouso | Reusable |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | Precise Liquid Measurement and Fluid Transfer in the Laboratory |
| Scale Color | Blu |
| Base Type | Esagonale |
| Altezza (sistema metrico) | 440 mm |
| Tipo | Graduated Measuring Cylinder |