Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Codice prodotto. 13118039
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Codice prodotto. 13118039
Marca: Hirschmann™ 7501170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
  • Acc. to DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Raised scale
  • Blue graduated
  • Main point ring graduation
  • Hexagonal base
Specifikationer
Classe B
Monouso Reusable
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Precise Liquid Measurement and Fluid Transfer in the Laboratory
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Tipo Graduated Measuring Cylinder
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.