Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Descrizione
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Blue graduated
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | DIN 12681, ISO 6706 |
| N. per confezione | 6/Pack |
| Descrizione | Graduated cylinder, PP |
| Classe | B |
| Monouso | Reusable |
| Diametro (sistema metrico) | 58 mm |
| Graduazioni | 5 mL |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |