Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Codice prodotto. p-7162692
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Codice prodotto. 13108039
Marca: Hirschmann™ 7501160
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
  • Acc. to DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Raised scale
  • Blue graduated
  • Main point ring graduation
  • Hexagonal base
Specifica
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità DIN 12681, ISO 6706
Descrizione Graduated cylinder, PP
Classe B
Monouso Reusable
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Graduazioni 0.2 mL
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Precise Liquid Measurement and Fluid Transfer in the Laboratory
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Tipo Graduated Measuring Cylinder