Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione classe B con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With spout, short line
- Amber stain graduation
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Scale Color | Brown |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ±0.075 mL |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Vetro (non tipizzato) |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Vedi altri risultati |